Learn More
Gibco™ CELLstart™ Substrat
CELLstart™ Substrat
Marke: Gibco™ A1014201
668.80 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
CELLstart™ ist ein definiertes Substrat, das nur Bestandteile menschlichen Ursprungs enthält (Xeno-frei).
- Definiertes, Xeno-freies Substrat für Stammzellkulturen
- Unter cGMP-Bedingungen hergestellt, um Herstellbarkeit und Rückverfolgbarkeit sicherzustellen
CELLstart™ ist ein definiertes Substrat, das nur Bestandteile menschlichen Ursprungs enthält (Xeno-frei). CELLstart™ unterstützt die Adhäsion von humanen embryonalen Stammzellen (hESC) sowie die Ausdehnung undifferenzierter Kolonien in serumfreiem Medium ohne die Notwendigkeit von Feeder-Zellen. CELLstart™ kann auch mit mesenchymalen Stammzellen, neuralen Stammzellen sowie für die Adhäsion von menschlichen Feeder-Zellen (z. B. Vorhaut-Fibroblasten) verwendet werden.
Gibco™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation wie Analysenzertifikaten und Herkunftszertifikaten geliefert.
Spezifikation
Stammzellen (neural), Stammzellen (iPS – induzierte pluripotente Stammzelle), Stammzellen (embryonal), Stammzellen (mesenchymal) | |
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
Gibco™ | |
≤ 50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml | |
Kein Phenolrot | |
Raumtemperatur |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Serum-frei, Xeno-frei | |
Flüssig | |
2 ml | |
Röhrchen | |
HESC-qualifiziert | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen