Learn More
Hypophosphorsäure, 50 % w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014142.57
247.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hypophosphorsäure wird hauptsächlich für die chemische Vernickelung verwendet. Sie ist an der Reduktion von Arendiazoniumsalzen beteiligt. Sie fungiert als Zusatzstoff in Fischer-Veresterungsreaktionen. Zudem dient sie als neutralisierendes Mittel, Antioxidans, Katalysator bei der Polymerisation und Polykondensation sowie als Benetzungsmittel. Ferner findet sie Verwendung bei der Formulierung von Pharmazeutika, Verfärbungen von Polymeren, Wasseraufbereitung und Gewinnung von Edelmetallen oder Nichteisenmetallen. Darüber hinaus wird sie als Bleichmittel für Kunststoffe, synthetische Fasern, Entfärbungsmittel und zur Farbstabilisierung bei der Herstellung von Chemikalien und mehreren Kunststoffen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
6303-21-5 | |
4 x 500 g | |
H{3}O{2}P | |
Phosphinic acid |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X11I049 | Analysenzertifikat | 18/10/2022 | 014142.57,014142.36,014142.18 |
W28I017 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | 014142.57,014142.36,014142.18 |
W28I018 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | 014142.57,014142.36,014142.18 |
R24I018 | Analysenzertifikat | 03/06/2022 | 014142.57,014142.36,014142.18 |
P28I057 | Analysenzertifikat | 14/04/2022 | 014142.57,014142.36,014142.18 |