Learn More
Hypophosphorsäure, 50 % w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hypophosphorsäure wird hauptsächlich für die chemische Vernickelung verwendet. Sie ist an der Reduktion von Arendiazoniumsalzen beteiligt. Sie fungiert als Zusatzstoff in Fischer-Veresterungsreaktionen. Zudem dient sie als neutralisierendes Mittel, Antioxidans, Katalysator bei der Polymerisation und Polykondensation sowie als Benetzungsmittel. Ferner findet sie Verwendung bei der Formulierung von Pharmazeutika, Verfärbungen von Polymeren, Wasseraufbereitung und Gewinnung von Edelmetallen oder Nichteisenmetallen. Darüber hinaus wird sie als Bleichmittel für Kunststoffe, synthetische Fasern, Entfärbungsmittel und zur Farbstabilisierung bei der Herstellung von Chemikalien und mehreren Kunststoffen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 6303-21-5 |
Menge | 50 g |
Summenformel | H{3}O{2}P |
Synonym | Phosphinic acid |
Sicherheit und Handhabung
- Hypophosphorous acid, 50% w/w aqueous solution
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hypophosphorus acid