Learn More
Hypophosphorsäure, 50 % w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327747
500g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500g
Packungsgröße:
500 Gramm
Hypophosphorsäure wird hauptsächlich für die chemische Vernickelung verwendet. Sie ist an der Reduktion von Arendiazoniumsalzen beteiligt. Sie fungiert als Zusatzstoff in Fischer-Veresterungsreaktionen. Zudem dient sie als neutralisierendes Mittel, Antioxidans, Katalysator bei der Polymerisation und Polykondensation sowie als Benetzungsmittel. Ferner findet sie Verwendung bei der Formulierung von Pharmazeutika, Verfärbungen von Polymeren, Wasseraufbereitung und Gewinnung von Edelmetallen oder Nichteisenmetallen. Darüber hinaus wird sie als Bleichmittel für Kunststoffe, synthetische Fasern, Entfärbungsmittel und zur Farbstabilisierung bei der Herstellung von Chemikalien und mehreren Kunststoffen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
  • Wird hauptsächlich zur Nickelbeschichtung ohne Galvanisierung eingesetzt.
  • Beteiligt an der Reduktion von Arendiazoniumsalzen.
  • Als Zusatzstoff in Fischer-Veresterungsreaktionen.
  • Dient als neutralisierendes Mittel, Antioxidans, Katalysator bei der Polymerisation und Polykondensation sowie als Benetzungsmittel.
  • Verwendung bei der Formulierung von Pharmazeutika, Verfärbungen von Polymeren, Wasseraufbereitung und Gewinnung von Edelmetallen oder Nichteisenmetallen.
  • Wird als Bleichmittel für Kunststoffe, synthetische Fasern, Entfärbungsmittel und zur Farbstabilisierung bei der Herstellung von Chemikalien und mehreren Kunststoffen verwendet
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Quecksilberoxid, Quecksilber(II)-Nitrat, Metallen und starken Basen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypophosphorous acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 50% w/w aqueous solution
CAS 6303-21-5
Dichte 1,225
Geruch Stechend
Dampfdruck 23 hPa (17 mm Hg)
Menge 500g
Summenformel H3O2P
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD02183592
UN-Nummer UN3264
Synonym hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
Löslichkeitsinformationen Mischbar mit Wasser, Alkohol und Ether
InChI-Schlüssel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
IUPAC-Name Phosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formelmasse 66.00
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hypophosphorsäure, 50 % w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >