Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat
Ein verbessertes Chemilumineszenz(ECL)-Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat, das die Proteindetektion mittels Western-Blot-Analyse im Pikogramm- bis hohen Femtogrammbereich ermöglicht
Marke:  Thermo Scientific™ 34579
82.41 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15679364
  • 89.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS-Substrat liefert hervorragende Signalintensität und Sensitivität für das Western Blot-Verfahren mit HRP-Konjugaten. Die Intensität der Lichtemission in Kombination mit der außergewöhnlichen Dauer ermöglicht das Erfassen mehrerer Belichtungen, sodass man leicht Blot-Bilder in Publikationsqualität erhält. Das SuperSignal West Pico PLUS-Substrat kann mit verschiedenen Membranen, Blockierreagenzien und einer Vielzahl von Antikörperverdünnungen eingesetzt werden und ist daher die ideale Wahl für die meisten Western Blot-Anwendungen.
Merkmale des SuperSignal West Pico PLUS Chemolumineszenz-Substrats:
  • Pikogramm- bis Femtogramm-Empfindlichkeit—Nachweis von Mengen an Target-Protein auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Piktogramm-Bereich bis hohen Femtogrammm-Bereich
  • Hohe Signalstabilität—Inkubierte Blots liefern unter optimalen Bedingungen die kritischen 4 Stunden lang eine stabile Signaldauer mit bis zu 24 Stunden Lichtleistung
  • Stabiles Reagenz— 8 Stunden stabile Arbeitslösung; 1-jährige Kit-Stabilität bei Raumtemperatur
  • Wirtschaftlich—optimiert zum Verdünnen von Antikörperkonzentrationen:
    • 0,2 bis 1,0 µg/ml primärer Antikörper (1:1.000 bis 1:5.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
    • 10 bis 50 ng/ml sekundärer Antikörper (1:20.000 bis 1:100.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
  • Außerordentliche Robustheit—Liefert auch außerhalb der empfohlenen Antikörper-Verdünnungsbereiche einschließlich der häufigsten Sekundärantikörper-Verdünnungen von 1:5 K bis 1:10 K von 1 mg/ml Stammlösung hohe Leistung.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
20 ml
Meerrettich-Peroxidase
Pikogramm- bis hoher Femtogramm-Bereich
2 Mini-Gel-Blots, 200 cm² Membran
Ausreichend für 2 Mini-Gel-Blots; 200 cm2 Membran
• SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 10 ml
• SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide, 10 ml
Bei Raumtemperatur lagern.
Chemolumineszenz
Western Blot
SuperSignal™
HRP
2 °: 1:20–100K (10–50 ng/ml), 1°: 1:1K (0,2–1 µg/ml)
6 bis 24 h
SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 10 ml, SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide, 10 ml
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat > 20 ml