Learn More
Unterphosphorige Säure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10274252
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Unterphosphorige Säure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10274252
Marke: Thermo Scientific Acros 201000010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6303-21-5 | H3O2P | 66.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 6303-21-5, 7732-18-5
Summenformel H3O2P
Molekulargewicht (g/mol) 66.00
MDL-Nummer MFCD02183592
InChI-Schlüssel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
IUPAC-Name Phosphonsäure
SMILES O[PH2]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Unterphosphorige Säure
Schmelzpunkt -25.0°C
Siedepunkt 108.0°C (1013.0 hPa)
Dichte 1.27 g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 L
Strukturformel H3PO2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with ethanol, immiscible with hydrocarbons and halogenated, hydrocarbons
Formelmasse 66
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number201005001,201000050,201000010
Chargennummer2033352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number201005001,201000050,201000010
Chargennummer2066444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number201005001,201000050,201000010
Chargennummer2167419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number201005001,201000050,201000010
ChargennummerA0466674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 Catalog Number201005001,201000050,201000010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Unterphosphorige Säure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >