Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
380.43 CHF - 18755.00 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
Oberfläche | 220 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L43 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10067364
|
Thermo Scientific™
25405-109070 |
100 mm | 10 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10322885
|
Thermo Scientific™
25405-109270 |
100 mm | 21.2 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10149344
|
Thermo Scientific™
25405-109370 |
100 mm | 30 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10765526
|
Thermo Scientific™
25405-109570 |
100 mm | 50 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10231915
|
Thermo Scientific™
25405-159070 |
150 mm | 10 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10291955
|
Thermo Scientific™
25405-159270 |
150 mm | 21.2 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10579565
|
Thermo Scientific™
25405-159370 |
150 mm | 30 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10589565
|
Thermo Scientific™
25405-159570 |
150 mm | 50 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10058424
|
Thermo Scientific™
25405-259270 |
250 mm | 21.2 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10568035
|
Thermo Scientific™
25405-259370 |
250 mm | 30 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10201825
|
Thermo Scientific™
25405-259570 |
250 mm | 50 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11508710
|
Thermo Scientific™
25405-059570 |
50 mm | 50 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11598700
|
Thermo Scientific™
25405-059370 |
50 mm | 30 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11588700
|
Thermo Scientific™
25405-059270 |
50 mm | 21.2 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11578700
|
Thermo Scientific™
25405-059070 |
50 mm | 10 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10371015
|
Thermo Scientific™
25405-019023 |
10 mm | 10 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11538290
|
Thermo Scientific™
25405-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
380.43 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10619285
|
Thermo Scientific™
25405-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
398.73 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10270055
|
Thermo Scientific™
25403-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm |
445.92 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10734657
|
Thermo Scientific™
25403-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm |
446.03 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11528290
|
Thermo Scientific™
25403-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
418.06 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10486764
|
Thermo Scientific™
25403-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm |
446.03 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10774984
|
Thermo Scientific™
25403-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
791.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10559555
|
Thermo Scientific™
25403-154030 |
150 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10229944
|
Thermo Scientific™
25403-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
901.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10233223
|
Thermo Scientific™
25403-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
831.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10642864
|
Thermo Scientific™
25403-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
752.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10473415
|
Thermo Scientific™
25403-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
960.61 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10304473
|
Thermo Scientific™
25403-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
787.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10250665
|
Thermo Scientific™
25403-101030 |
100 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11952458
|
Thermo Scientific™
25403-053030 |
50 mm | 3 mm | 3 μm |
783.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10641904
|
Thermo Scientific™
25403-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
723.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10260995
|
Thermo Scientific™
25403-033030 |
30 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10253193
|
Thermo Scientific™
25402-202130 |
200 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10706354
|
Thermo Scientific™
25402-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
888.43 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10531135
|
Thermo Scientific™
25402-103030 |
100 mm | 3 mm | 1,9 μm |
894.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10583025
|
Thermo Scientific™
25402-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
816.36 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10269504
|
Thermo Scientific™
25402-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10435943
|
Thermo Scientific™
25402-053030 |
50 mm | 3 mm | 1,9 μm |
727.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10661134
|
Thermo Scientific™
25402-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
808.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10465753
|
Thermo Scientific™
25402-051030 |
50 mm | 1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10670774
|
Thermo Scientific™
25402-022130 |
20 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10523435
|
Thermo Scientific™
25402-101030 |
100 mm | 1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10141033
|
Thermo Scientific™
25405-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
759.83 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10159194
|
Thermo Scientific™
25405-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10078902
|
Thermo Scientific™
25405-252130 |
250 mm | 2,1 mm | 5 μm |
919.92 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10068902
|
Thermo Scientific™
25405-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
721.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10418574
|
Thermo Scientific™
25405-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10220815
|
Thermo Scientific™
25405-153030 |
150 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10724414
|
Thermo Scientific™
25405-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
756.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10621524
|
Thermo Scientific™
25405-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
831.61 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10704756
|
Thermo Scientific™
25405-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10620564
|
Thermo Scientific™
25405-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
825.66 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10131223
|
Thermo Scientific™
25405-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
658.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
Einzigartige Selektivität- Erhöhte Retention und Selektivität für Positionsisomere halogenierter Verbindungen
- Ausgezeichnete selektive Analyse nicht halogenierter Verbindungen, insbesondere polarer Verbindungen, die Hydroxyl, Carboxyl, Nitro oder andere polare Gruppen enthalten
- Effiziente Trennung von schwierigen Gemischen, die eng verwandte halogenierte und polare Verbindungen enthalten
Die Einführung einer Fluorgruppe in die stationäre Phase führt zu signifikanten Veränderungen der Wechselwirkung in der gelöst-stationären Phase und erhöht die Selektivität und zusätzliche Retention.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-SäulenMeistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1, 9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L43 | |
Umkehrphase |
175 Å | |
60 °C | |
8% | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.