Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 25402-051030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10465753
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
Der Einsatz von sub-2μm Partikeln verbreitet sich zunehmend sowohl bei Applikationen mit hohem Probendurchsatz (High Throughput Screening HTS), als auch in der Ultra Hochdruck Flüssig Chromatographie (U-HPLC). 1,9μm Hypersil GOLD Säulen bieten folgende Vorteile gegenüber den traditionelleren Säulen mit 3μm und 5μm Partikeln:
--Höhere Flussraten ohne Beeinträchtigung der Trennleistung (Effizienz)
--Kürzere Analysenzeiten
--Verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
--Auswahl an chemischen Modifikationen für verschiedene Selektivitäten
--Andere Phasen und Säulendimensionen auf Anfrage
Phase: Hypersil GOLD PFP
Partikelgrösse: 1,9μm
L/Φ Innen: 50/1,0mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HPLC
18130 psi (1250 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L43
Hypersil GOLD
8%
Ja
1 mm
50 mm
1,9 μm
175 Å
60 °C
PFP (Pentafluorophenylpropyl)
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.