Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 25405-109070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10067364
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
Eigenschaften der Hypersil GOLD PFP Festphase
  • Hypersil GOLD PFP (Perfluorphenyl) Säulen bieten eine alternative Selektivität: die Fluoratome um den Phenylring verbessern die pi-pi-Wechselwirkungen mit aromatischen Molekülen
  • Alternative Selektivität gegenüber C18
  • Extra Retention für halogenierte Analyte
  • Selektivität für nicht halogenierte polare Verbindungen
  • Sehr gute Peakform und -empfindlichkeit
Andere kundenspezifische Säulendimensionen sind verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Kundendienst. Innenliegende Edelstahl-Reduzierstücke zum Anschluss von präparativen Säulen mit einem Innendurchmesser von 30 bis 50 mm an 1/16in. Kapillaren sind erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparative Säule
100 mm
5 μm
175 Å
60 °C
PFP (Pentafluorophenylpropyl)
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
10 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L43
Hypersil GOLD
8%
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen > 5μm particle size; 10 x 100mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.