Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 25403-154630
787.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10774984
  • 791.37 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
Einzigartige Selektivität
  • Erhöhte Retention und Selektivität für Positionsisomere halogenierter Verbindungen
  • Ausgezeichnete selektive Analyse nicht halogenierter Verbindungen, insbesondere polarer Verbindungen, die Hydroxyl, Carboxyl, Nitro oder andere polare Gruppen enthalten
  • Effiziente Trennung von schwierigen Gemischen, die eng verwandte halogenierte und polare Verbindungen enthalten
Die Einführung einer Fluorgruppe in die stationäre Phase führt zu signifikanten Veränderungen der Wechselwirkung in der gelöst-stationären Phase und erhöht die Selektivität und zusätzliche Retention.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HPLC
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L43
Hypersil GOLD
8 %
Ja
4,6 mm
150 mm
3 μm
175 Å
60 °C
PFP (Pentafluorophenylpropyl)
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen > Partikelgröße: 3 μm; 150 x 4,6 mm (L x ID)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.