Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 25402-202130
Beschreibung
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
Der Einsatz von sub-2μm Partikeln verbreitet sich zunehmend sowohl bei Applikationen mit hohem Probendurchsatz (High Throughput Screening HTS), als auch in der Ultra Hochdruck Flüssig Chromatographie (U-HPLC). 1,9μm Hypersil GOLD Säulen bieten folgende Vorteile gegenüber den traditionelleren Säulen mit 3μm und 5μm Partikeln:--Höhere Flussraten ohne Beeinträchtigung der Trennleistung (Effizienz)
--Kürzere Analysenzeiten
--Verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
--Auswahl an chemischen Modifikationen für verschiedene Selektivitäten
--Andere Phasen und Säulendimensionen auf Anfrage
Phase: Hypersil GOLD PFP
Partikelgrösse: 1,9μm
L/Φ Innen: 200/2.1mm
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
18130 psi (1250 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L43 | |
Hypersil GOLD | |
8% | |
Ja |
2.1 mm | |
200 mm | |
1,9 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
PFP (Pentafluorophenylpropyl) | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.