Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 25405-109570
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10765526
Beschreibung
Beschreibung
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
Eigenschaften der Hypersil GOLD PFP Festphase
  • Hypersil GOLD PFP (Perfluorphenyl) Säulen bieten eine alternative Selektivität: die Fluoratome um den Phenylring verbessern die pi-pi-Wechselwirkungen mit aromatischen Molekülen
  • Alternative Selektivität gegenüber C18
  • Extra Retention für halogenierte Analyte
  • Selektivität für nicht halogenierte polare Verbindungen
  • Sehr gute Peakform und -empfindlichkeit
Andere kundenspezifische Säulendimensionen sind verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Kundendienst. Innenliegende Edelstahl-Reduzierstücke zum Anschluss von präparativen Säulen mit einem Innendurchmesser von 30 bis 50 mm an 1/16in. Kapillaren sind erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparative Säule
100 mm
5 μm
175 Å
60 °C
PFP
Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure
Umkehrphase
50 mm
400 bar
2 bis 8
220 m²/g
L43
Hypersil GOLD
8%
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen > 5μm particle size; 50 x 100mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.