Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Brand:  Thermo Scientific™ 25405-153030
 View more versions of this product
Product Code. 10220815
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
  • Die Fluoratome um den Phenylring verbessern die pi-pi-Wechselwirkungen mit aromatischen Molekülen
  • Alternative Selektivität gegenüber C18
  • Extra Retention für halogenierte Spezies
  • Selektivität für nicht halogenierte polare Verbindungen
  • Sehr gute Peak-Form und Empfindlichkeit
Andere kundenspezifische Säulenabmessungen sind verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Analysesäule
150 mm
5 μm
175 Å
60 °C
PFP (Pentafluorophenylpropyl)
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
3 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L43
Hypersil GOLD
8%
Ja
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen >
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.