Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
21.10 CHF - 188.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Ohne Additive | Haltbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Ohne Additive | Haltbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10673313
|
Cytiva
SH30284.01 |
500 mL | Glutamin, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside | Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat | 12 Monate |
23.90 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10402952
|
Cytiva
SH30081.02 |
1.000 ml | Glukose | Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat | 18 Monate |
36.25 CHF
1000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11988075
|
Cytiva
SH30081.FS |
6 x 500 mL | Glukose | Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat | 18 Monate |
143.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10544144
|
Cytiva
SH30081.LS |
6 × 1.000 ml | Glukose | Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat | 12 Monate |
188.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11511871
|
Cytiva
SH30243.02 |
1.000 ml | Glutamin, Natriumpyruvat | 12 Monate |
36.15 CHF
1000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10196223
|
Cytiva
SH30243.LS |
6 × 1.000 ml | Glutamin, Natriumpyruvat | 12 Monate |
188.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10443142
|
Cytiva
SH30285.01 |
500 mL | Glukose, Natriumpyruvat | Kein Glutamin | 18 Monate |
28.10 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10524684
|
Cytiva
SH30243.FS |
6 x 500 mL | Glutamin, Natriumpyruvat | Keine HEPES | 12 Monate |
143.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10346712
|
Cytiva
SH30285.02 |
1.000 ml | Glukose, Natriumpyruvat | Kein Glutamin | 18 Monate |
40.35 CHF
1000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10004873
|
Cytiva
SH30285.LS |
6 x 1000 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | Kein Glutamin | 18 Monate | N/A | ||||||
10359583
|
Cytiva
SH30285.FS |
6 x 500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | Kein Glutamin | 18 Monate | N/A | ||||||
10523344
|
Cytiva
SH30604.01 |
500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | Kein Glutamin, No Phenol Red | 18 Monate | N/A | ||||||
11551841
|
Cytiva
SH30081.01 |
500 mL | Glukose | Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat | 18 Monate |
24.50 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10658364
|
Cytiva
SH30585.02 |
1.000 ml | Glukose | Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat | 12 Monate |
33.50 CHF
1000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10749864
|
Cytiva
SH30243.01 |
500 mL | Glutamin, Natriumpyruvat | Keine HEPES | 12 Monate |
32.65 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10294972
|
Cytiva
SH30284.02 |
1.000 ml | Glutamin, Glukose | Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat | 12 Monate |
38.65 CHF
1000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
ISO 9001:2000 | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate