Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke: Cytiva SH30284.02
36.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat | |
ISO 9001:2000 | |
Flüssigmedium mit L-Glutamin und Glucose; ohne Phenolrot, Natriumpyruvat; 1000-ml-Flasche |
DMEM/hoher Glucosegehalt, mit L-Glutamin; ohne Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Glutamin, Glukose | |
1.000 ml | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium > DMEM mit hohem Glukosegehalt, mit L-Glutamin, ohne Phenolrot, Natriumpyruvat; 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur