Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke:  Cytiva SH30604.01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10523344
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000
Flüssig modifiziertes Medium mit Natriumpyruvat und Glucose; ohne Phenolrot und L-Glutamin; 500 ml-Flasche
DMEM-Medium
Glucose, Sodium Pyruvate
500 mL
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
Kein Glutamin, No Phenol Red
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium > Modifiziert; Ohne L-Glutamin oder Phenolrot/mit Natriumpyruvat; 500 ml