Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke: Cytiva SH30285.LS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssigmedium mit Glucose und Natriumpyruvat; ohne L-Glutamin; sechs 1000 ml-Flaschen | |
DMEM/hoher Glucosegehalt, mit Natriumpyruvat; ohne L-Glutamin | |
Glucose, Sodium Pyruvate | |
6 x 1000 mL |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Glutamin |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium > 6 x 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur