Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke: Cytiva SH30081.01
18.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat | |
ISO 9001:2000 |
DMEM/hoher Glucosegehalt, ohne L-Glutamin, Natriumpyruvat | |
Glukose | |
500 mL | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium > DMEM/High; Ohne L-Glutamin und Natriumpyruvat; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur