Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke:  Cytiva SH30243.01
15.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10749864
  • 32.65 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
Keine HEPES
ISO 9001:2000
DMEM/hoher Glucosegehalt, mit L-Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Natriumpyruvat
500 mL
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium > DMEM/High; Mit L-Glutamin und Natriumpyruvat; 500 ml