Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke:  Cytiva SH30284.01
21.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10673313
  • 23.90 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
ISO 9001:2000
Flüssigmedium mit L-Glutamin und Glucose; ohne Phenolrot, Natriumpyruvat; 500-ml-Flasche
DMEM / hoher Glucosegehalt, mit L-Glutamin; ohne Phenolrot, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
500 mL
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium > DMEM mit hohem Glukosegehalt, mit L-Glutamin, ohne Phenolrot, Natriumpyruvat, 500 ml