Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke:  Cytiva SH30022.01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10103542
  • 24.30 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin, Glukose
500 mL
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
DMEM/hohe Glukosekonzentration mit L-Glutamin; ohne Natriumpyruvat
0,1 μm steril gefiltert
Ohne Natriumpyruvat
ISO 9001:2000
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium > 500 ml