Learn More
Cytiva HyClone™ Penicillin-Streptomycin 100x-Lösung
Wird zur Kontrolle/Zerstörung zerstörerischer Mikroorganismen wie Bakterien verwendet
Marke:  Cytiva SV30010
20.38 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11556461
  • 22.20 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bakteriostatische Wirkung über ein breites Spektrum mit Aktivität gegen gramnegative und grampositive Organismen
  • Verwendung als Mittel gegen Bakterien oder Mykobakterien
  • Die übliche Arbeitskonzentration für Penicillin beträgt 100 U/ml; für Streptomycin: 100 μg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-10 °C bis -20 °C
Breites Spektrum: gramnegative und grampositive Bakterien
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
10,000 U/ml Penicillin, 10,000 μg/ml Streptomycin in 0.85 % NaCl
100 X
Antibiotikum
100 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HyClone Penicillin-Streptomycin Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: streptomycin sulphate