Learn More
HEPES (feine weiße Kristalle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Häufig verwendetes Puffermedium
Marke: Fisher BioReagents BP310-100
36.62 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Häufig verwendetes Puffermedium
HEPES wird häufig als Puffermittel verwendet.
Spezifikation
0.01 max. (0.1M solution) at 280nm | |
7365-45-9 | |
5.0 to 6.5 | |
100 g | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Pass Test | |
MFCD00006158 | |
Protease free | |
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethanesulfonic Acid | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure | |
23831 | |
≥99% |
HEPES | |
Weiß | |
Pulver/Feststoff | |
DNase-frei | |
≥99 % | |
C8H18N2O4S | |
Glasflasche | |
15, 4689 | |
Wasserlöslich | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
Molekularbiologie |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- HEPES
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
15Minuten
4Sekunden
32 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
15Minuten
4Sekunden
32