Learn More
Metro™ Rolle mit Zapfen
Wird für mobile Wagenwaschanwendungen verwendet.
Marke: Metro™ 5MDRGSA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Starr
- Hochfester Ringstoßfänger
- Mit ringförmigem Stoßfänger geliefert
Spezifikation
Gray | |
Super Erecta™ bewegliche Pfosten, bieten Fettdichtungen und Schmiernippel, können Hochdruckwaschungen standhalten | |
150 lbs. | |
Naturkautschuk | |
1,25 in. |
5.625 x 2.5 x 8.25 in. | |
Ringförmiger Stoßfänger und 14 in starrer Führung | |
68 kg | |
None | |
3,2 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Rolle mit Zapfen > Beladungsrate: 250 Pfund (111 kg)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur