Learn More
Hoefer™ Easy Breeze™ Gel Dryer Accessories: Film
Zur Verwendung mit dem Easy Breeze Geltrocknungssystem SE 1200
Marke: Hoefer™ SE1202
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geltrocknungsfolie
- Bei der Foto- bzw. Fluorographie sorgt durchsichtiges Zellophan für unverzerrte Fotos bzw. Belichtungen
- Für die Autoradiographie ermöglicht die Verwendung von Mylar™-Folie anstelle von Zellophan, dass die Mylar-Folie nach dem Trocknen leicht entfernt werden kann, wodurch eine maximale Beta-Emission erzielt wird.
Spezifikation
Standardrahmen des SE 1200 Easy Breeze™ Luftgeltrocknungssystems | |
Poröse Cellophan-Folie |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Easy Breeze™ Gel Dryer Accessories: Film > Poröse Cellophan-Folien
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur