Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ HDPE-Beutel für biologische Gefahrenstoffe
Aus Polyethylen mit hohem Molekulargewicht und hoher Dichte (HMHD). Bel Art™ HDPE-Beutel für biologische Gefahrenstoffe sind leuchtend rot, autoklavierbar und mit dem aufgedruckten Symbol für biologische Gefahrenstoffe sowie einem Streifen zur Sterilisationsanzeige versehen.
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F13166-0000
17.07 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Made of High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene. Bel Art™ HDPE Biohazard Bags are bright red, autoclavable, and feature printed biohazard symbol and sterilization indicator patch.
- ASTM 1922-Zugfestigkeits- und ASTM 1709-Durchstoßprüfung erfüllen
- Die Größe ermöglicht es, den Beutel zur sicheren Abfallaufnahme über die Hand zu stülpen
- Als platzsparende Entsorgungseinheit unter Abzugshauben oder auf Arbeitsflächen verwenden Sie den Poxygrid™ Tisch-Beutelhalter für biologische Gefahrenstoffe (H13193-1000) und die zugehörige Abdeckung (F13193-0102)
- Dampf autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Erhältlich in einem Karton von 100 oder 1.000 Stück
- Separat erhältlich: Poxygrid Tisch-Beutelhalter für biologische Gefahrenstoffe (H13193-1000) und zugehörige Abdeckung (F13193-0102)
Spezifikation
Beutel für biologische Gefahrstoffe | |
Rot | |
38 μm | |
280 mm |
Autoklavierbar | |
HDPE | |
220 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
19Stunden
5Minuten
22Sekunden
47