Learn More
Tocris Bioscience™ Mito-HE
Click to view available options
Menge:
1 Pk. (10 x 50 μg)
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Mito-HE is a fluorescent probe for imaging superoxide in mitochondria of living cells. Selective for mitochondrial superoxides over other reactive oxygen and nitrogen species. Can be used to detect mitochondrial superoxide in Parkinson's and Alzheimer's disease in vitro models. Excitation/emission maxima λ ∼ 510/580 nm.
It is recommended to prepare stock solutions in DMSO.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [6-(3,8-Diamino-6-phenyl-5(6 H)-phenanthridinyl)hexyl]triphenylphosphonium iodide |
CAS | 1003197-00-9 |
Menge | 1 Pk. (10 x 50 μg) |
Ziel | Mitochondria Dyes and Probes |
Summenformel | C43H43IN3P |
Reinheit | 0.8 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Mito-HE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur