Learn More
Hellma Fluoreszenzküvetten aus Quarzglas
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen. Fisherbrand™ Suprasil™ Quarz-Fluoreszenz-Präzisionsküvetten werden mit PTFE-Stopfen geliefert.
Marke: Hellma 101-10-40
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1.000 °C bei
- 80 % Transmission von 200 bis 2.500 nm
Spezifikation
Quarz | |
Mit PTFE-Deckel | |
Jeweils | |
45mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma Fluoreszenzküvetten aus Quarzglas > Höhe: 45 mm; mit PTFE-Deckel; 1/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur