Learn More
Steris™ Selbstdichtende Beutel für die Sterilisation
Sorgt für eine effektive Sterilisation, sichere Handhabung und Lagerung aller Gegenstände, bis diese benötigt werden. Die Steris Corporation™ Sterilisationsbeutel mit Self Seal Verschluss tragen die CE-Kennzeichnung für Dampf und EO-Gas.
Marke:  Steris™ NWKP2035
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15448782
  • 118.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Selbstversiegelnde Beutel machen Dichtungsvorrichtungen überflüssig
  • Hervorragende Klebekraft, widerstandsfähig gegen Dampfeinwirkung
  • Ungiftige wasserbasierte Indikatorfarben
  • Perforierte Klappe für einfaches Schließen
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen
200/Packung
200 mm
Dampf- und Gas-EO-Sterilisatoren
200 x 350mm
350 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Steris™ Selbstdichtende Beutel für die Sterilisation > 200 x 350mm