Learn More
Corning™ Autoklavierbeutel, bedruckt mit Biogefährdungslogo
Wird für kontaminierte Abfallentsorgung im Autoklav verwendet. Die Gosselin™ Autoklavierbeutel, bedruckt mit Biogefährdungslogo, halten Autoklaviertemperaturen bis zu134 °C/273.2 °F stand.
Marke:  Corning™ SA03-10
15.53 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15527885
  • 22.53 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Beutel bestehen aus 40 μm dickem, transparentem Polypropylen
  • Breites Volumensortiment von 3 l bis 33 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 l
40 μm
1/Packung
400 mm
Polypropylen
500/Karton
255 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Autoklavierbeutel, bedruckt mit Biogefährdungslogo > 3 l; Polypropylen