Learn More
Hach Lange™ Rechteckige Einweg-Küvetten aus Kunststoff
Nutzen Sie diese Küvetten für Spektralmessungen an Flüssigkeiten. Hach Lange™ rechteckig Einweg-Küvetten aus Kunststoff sind ein wichtiges Zubehör für Spektrophotometer.
Marke: Hach Lange™ LZM130
Beschreibung
- Rechteckig
- Einwegprodukt
- 50x10 mm
- 50 Stück
- Glas
Spezifikation
Küvette | |
Plastik | |
50/Packung | |
Für LICO Spektralphotometer | |
Rechteckig |
Ja | |
50 cm | |
50 mm | |
Spektrale Messung von Flüssigkeiten |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hach Lange™ Rechteckige Einweg-Küvetten aus Kunststoff > Schichtdicke: 50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur