Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Dieser Komplett-Cocktail aus Protease- und Phosphatase-Inhibitoren verhindert die Proteindegradation und stabilisiert die Phosphorylierung.
Marke: Thermo Scientific™ 78446
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Halt Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail bietet eine praktische All-in-One-Lösung für den umfassenden Schutz der Probe.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieser Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail mit breitem Spektrum wurde speziell dafür optimiert, Proteine während der Extraktions- und Reinigungsvorgänge vor Zersetzung zu schützen. Der Cocktail enthält Inhibitoren gegen die wichtigsten Proteasen und Phosphatasen, die auf Aminopeptidasen, Cystein- und Serin-Proteasen sowie Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen abzielen. Die 100X-Cocktails sind in regulären und EDTA-freien Formulierungen sowie in verschiedenen Packungsgrößen erhältlich. Die kühlschrankstabilen Flüssigkeiten eignen sich für nahezu jeden Proben- und Versuchsumfang.Leistungsmerkmale:
Umfassender Schutz: Die komplette Mischung enthält sowohl Protease- als auch Phosphatase-Inhibitoren.
Mehrere Packungsgrößen: Zur Auswahl stehen vier praktische Packungsgrößen, die nahezu jedes Volumen abdecken.
Anwenderfreundlich: Die 100X flüssige Zusammensetzung ist wesentlich einfacher und effektiver zu verwenden als einzelne Inhibitoren und andere Formate.
Problemlose Lagerung: Im Gegensatz zu DMSO-Produkten gestattet die wasserbasierte Zusammensetzung die Aufbewahrung im Kühlraum ohne Gefrieren.
Gute Kompatibilität: Kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), da kein AEBSF enthalten ist, was Verschiebungen der Spitzenwerte verursachen könnte.
Validierte Qualität: Vollständig kompatibel mit Thermo Scientific Pierce™ Zelllysepuffern.
Im Lieferumfang enthalten:
Formulierungen mit oder ohne zusätzliche EDTA-Ampulle für die Metalloprotease-Inhibition, wobei jeweils vier Packungsgrößen zur Auswahl stehen.
Spezifikation
Inhibitorcocktail | |
Flüssig | |
Lysepuffer | |
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern | |
Halt™ | |
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor | |
10 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Trisodium orthovanadate, sodium fluoride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
57Stunden
23Minuten
10Sekunden
11Neues Angebot Jetzt sparen