Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425 Gewinde, Braunglas
Gewindehals-Fläschchen für Lagerzwecke aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.
Marke:  Fisherbrand™ 15 09 1800
41.89 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11506074
  • 48.10 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewindehals
  • 15-425
  • Flacher Boden
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
Glas
Lagerung
CleanPack, Polypropylen-Box
11 ml
66 mm
ND15
18.5 mm
12 ml
Schraube
800 μl
Flachboden
100
Nein
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    23
    Minuten
    10
    Sekunden
    20
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    57
    Stunden
    23
    Minuten
    10
    Sekunden
    20
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425 Gewinde, Braunglas > 12 ml