Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Dieser Komplett-Cocktail aus Protease- und Phosphatase-Inhibitoren verhindert die Proteindegradation und stabilisiert die Phosphorylierung.
459.00 CHF - 1608.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Inhibitorcocktail
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Form Flüssig
Produktlinie Halt™
Puffer Lysepuffer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10025743
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78442
24 x 100 μl
630.00 CHF
2400 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11854111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78446
10 ml
1608.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10085973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78440
1 ml
459.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10137963
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78444
5 x 1 ml
1058.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Halt Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail bietet eine praktische All-in-One-Lösung für den umfassenden Schutz der Probe.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieser Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail mit breitem Spektrum wurde speziell dafür optimiert, Proteine während der Extraktions- und Reinigungsvorgänge vor Zersetzung zu schützen. Der Cocktail enthält Inhibitoren gegen die wichtigsten Proteasen und Phosphatasen, die auf Aminopeptidasen, Cystein- und Serin-Proteasen sowie Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen abzielen. Die 100X-Cocktails sind in regulären und EDTA-freien Formulierungen sowie in verschiedenen Packungsgrößen erhältlich. Die kühlschrankstabilen Flüssigkeiten sind für nahezu jede Probe oder jeden Versuchsmaßstab sehr einfach zu verwenden.
Leistungsmerkmale:
  • Umfassender Schutz: Der Komplett-Cocktail enthält sowohl Protease- als auch Phosphatase-Inhibitoren
  • Mehrere Packungsgrößen: Zur Auswahl stehen vier praktische Packungsgrößen, die nahezu jedes Volumen abdecken
  • Anwenderfreundlich: Die 100X flüssige Zusammensetzung ist wesentlich einfacher und effektiver zu verwenden als einzelne Inhibitoren und andere Formate
  • Problemlose Lagerung: Im Gegensatz zu Cocktails auf DMSO-Basis gestattet die wasserbasierte Zusammensetzung die Aufbewahrung im Kühlraum ohne Gefrieren
  • Gute Kompatibilität: Kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), da kein AEBSF enthalten ist, was Verschiebungen der Spitzenwerte verursachen könnte
  • Validierte Qualität: Vollständig kompatibel mit Thermo Scientific Pierce™ Zell-Lysepuffern
Lieferumfang:
Formulierungen mit oder ohne zusätzliche EDTA-Ampulle für die Metalloprotease-Inhibition, wobei jeweils vier Packungsgrößen zur Auswahl stehen.
Spezifikation
Spezifikation
Inhibitorcocktail
Flüssig
Lysepuffer
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor
Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Halt™
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)