Learn More
Thermo Scientific™ Mem-PER™ Plus Membrane Protein-Extraktions-Kit
Ein einfaches Reagenz-basiertes Verfahren zur Solubilisierung und Anreicherung integraler Membranproteine und membranassoziierter Proteine im kleinen Maßstab.
Marke:  Thermo Scientific™ 89842
434.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13484219
  • 652.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mithilfe des Thermo Scientific™ Mem-PER Plus Membranprotein-Extraktionskits Solubilisierung in kleinem Maßstab sowie Anreicherung integrierter Membranproteine und membranassoziierter Proteine in einem einfachen reagenzienbasierten Verfahren durch.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Durch ein einfaches Verfahren mit einer Tisch-Mikrozentrifuge kann das Mem-PER Plus Kit Membranproteine effektiv aus Zellkulturen und Geweben isolieren. Integrale Membranproteine, die eine oder zwei Transmembrandomänen haben, werden effektiv solubilisiert und von zytosolischen Proteinen isoliert. Mit dem Kit können integrale und periphere Membranproteine aus Säugerzellkulturen sowie aus harten und weichen Säugergeweben extrahiert und selektiv angereichert werden. Das MEM-PER Plus Kit hat viele Vorteile im Vergleich zu unserem ursprünglichen Mem-PER Kit. Das Protokoll ist einfacher, und die Fraktionen sind mit vielen nachgeschalteten Anwendungen direkt kompatibel. Dazu gehören z. B. SDS-PAGE, Western-Blot-Analysen, BCA, Immunpräzipitation und Amin-reaktive Proteinmarkierungsmethoden.
Leistungsmerkmale:
  • Extraktion und Isolierung – Führt zu minimaler Kreuzkontamination (in der Regel weniger als 10 %) des zytosolischen Proteins in der Proteinfraktion der Membran
  • Zellen oder Gewebe – Effektiv für die Extraktion aus kultivierten Säugerzellen und -geweben
  • Downstream-Kompatibilität – Analyse der Membranproteinextrakte mittels SDS-PAGE, Western-Blot, Immunpräzipitation und Proteinassays
  • Schnell und einfach – Isolierung von Membranproteinen in ca. einer Stunde
  • Kein Bedarf an Sonderausrüstungen – Die einzigen Hilfsmittel sind eine Tisch-Mikrozentrifuge, Röhrchen, Homogenisatoren und Pipettierhilfen.
Lieferumfang:
Das Kit enthält eine Zellwaschlösung, einen Permeabilisierungspuffer und einen Solubilisierungspuffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kit zur Proteinextraktion
Flüssig
Zelllysepuffer, Reinigungslösung, subzelluläre Fraktionierung
1 Kit
Die Zellwaschlösung und den Lösungspuffer nach Erhalt bei 4 °C lagern. Aliquotieren und Permeabilisierungspuffer bei -20 °C lagern, um Einfrieren/Auftauen zu vermeiden. Das Produkt wird auf Eis versendet.
Mem-PER™
50 Proben
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number89842
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mem-PER™ Plus Membrane Protein-Extraktions-Kit > Mem-PER Plus Membrane Protein Extraction Kit; 330 ml Kit