Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Glasperlen
Zur Aufbereitung von Proben zu Pulver
Marke:  Edmund Bühler GmbH™ 0001 065
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10648841
  • 52.55 CHF / 1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Glas
  • PBO-frei
  • jeweils 1 kg in Kunststoffflasche
  • Zur Auflösung von Proben in Pulver
Spezifikation
Spezifikation
Glas
0.30 mm
PBO-frei
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Edmund Bühler GmbH™ Glasperlen > Durchmesser: 0.3 mm