Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Glasperlen
Zur Aufbereitung von Proben zu Pulver
52.55 CHF - 60.05 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10526332
|
Edmund Bühler GmbH™
0001 063 |
0.1 mm |
60.05 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10648841
|
Edmund Bühler GmbH™
0001 065 |
0.30 mm |
52.55 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus Glas
- PBO-frei
- jeweils 1 kg in Kunststoffflasche
- Zur Auflösung von Proben in Pulver
Spezifikation
Glas | |
PBO-frei |