Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Heizmantel-Kit
Ermöglicht das Rühren und Erhitzen eines Rundkolbens durch eine präzise elektronische Steuerung. Electrothermal™ Digi-Mantle Kit liefert eine genaue Messung der Temperatur und des Rührvorgangs.
Marke: Cole-Parmer™ 36204-19
Beschreibung
Heizelement
- Sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung um den Rundkolben.
- Die Außenseite des Heizelements fühlt sich stets kühl an “cool-to-touch” aufgrund des Luftstroms der durch die Lüftungsschlitze unter und um den Rand des Gehäuses zirkulieren kann
- Erhältlich in 3 Größen zum Erwärmen von Rundkolben:
Fassungsvermögen von 100 bis 250 ml (OMCA0250), 500 ml (OMCA0500) und 1000 ml (OMCA1000).
OMCA Digitalsteuerung
- Regelt Temperatur und Rührgeschwindigkeit unabhängig voneinander
- Das revolutionäre CTC-Bedienfeld (Capacitance Touch Control) stellt die erforderliche Temperatur und Rührgeschwindigkeit mit den Auf-/Abwärtspfeilen ein.
- Separate Anzeigen für die Stromversorgung, die Heizelemente und die Rührfunktion, sowie eine 3-stellige Anzeige, die die tatsächliche Temperatur von Umgebungstemperatur bis 450 °C anzeigt.
- Rührgeschwindigkeiten von 100 bis 2000 U/min werden durch leichtes Berühren der Rührerdrehzahltasten erreicht.
Temperaturkontrolle
- Gesteuert von einem modernen Mikroprozessor nach dem neuesten Stand der Technik.
- Zeigt die Heizstufe als Prozentsatz der Gesamtleistung an.
- Mit dem optionalen Temperaturfühler kann die Temperatur des Kolbeninhalts genauer gemessen werden (bis zu 220 °C)
Verbessertes Rühren
- Ermöglicht eine genaue Steuerung des Rührwerks bei niedriger Drehzahl und höheren Rührgeschwindigkeiten.
- Das gleichmäßige Rühren erfolgt über eine motorisierte rotierende Magnetanordnung, die so positioniert ist, dass sie eine maximale Magnetflussverknüpfung zum Drehen der Rührstäbe in jedem Reaktionsgefäß ermöglicht.
Hauptmerkmale
- Der gleiche OMCA Regler bietet Platz für Heizelemente unterschiedlicher Kapazität, d. h. austauschbare Ausführung
- Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 100 ml bis 1000 ml
- Das belüftete Gehäuse sorgt für eine sichere Berührung der Außenseite
- Höhere Rührstabilität und Drehzahlen von 100 bis 2000 U/min
- Regler mit Anzeigemenü und Touchpad-Schnittstelle
- Kontrollleuchten für Stromversorgung, Rühr- und Heizbetrieb
- Wird mit einer Stützstange geliefert (HINWEIS: Klemmen sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
500 mL (16.9 oz.) | |
Round Bottom Flasks | |
25.6 in. | |
300 mm | |
Pulverbeschichtetes Aluminium | |
3.1 kg | |
11.8 in. | |
Heizmantel | |
16.9 oz. |
500 ml | |
300 x 300 x 650 mm | |
650 mm | |
230 V | |
100 bis 2000 U/min | |
6.8 lb. | |
300 mm | |
450 °C | |
842 °F |