Learn More
Medline Scientific™ Heizmäntel
Marke:  Medline Scientific™ ES305
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10461393
  • 1260.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2000 mL
Heizmantel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Medline Scientific™ Heizmäntel > Kapazität: 2000 ml