Learn More
MP Biomedicals™ Accutase
Neuartiger Trypsin-Ersatz, der sowohl Protease- als auch kollagenolytische Aktivitäten aufweist.
Marke:  MP Biomedicals™ 091000449
61.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11420705
  • 82.70 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Neuartiger Trypsin-Ersatz, der sowohl Protease- als auch kollagenolytische Aktivitäten zum Ablösen von Zellen aufweist.
  • Wirksam beim Ablösen von primären Fibroblasten, endothelialen Zellen, Neuronen, Tumorzelllinien und Insektenzellen
  • Erhält die meisten Zelloberflächen-Antigene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Steril
100 ml
Reagenz zur Zellkulturdissoziation
6,8 bis 7,8
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Accutase > Accutase, 100 ml
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.