Learn More
Cole-Parmer™ Tauchheizung, PTFE-beschichteter Bajonettanschluss
Dank einfacher Verbindung und kompakter Bauweise eignen sich diese Heizgeräte ideal auch bei begrenztem Platz.
Marke: Cole-Parmer™ 36136-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Heizelemente mit einem Element, das in 304 Edelstahl oder PTFE eingefasst und mit einem geerdeten Festkörper-Heizelement ausgestattet ist.
- Die Heizgeräte verfügen über ein 4-Fuß-Netzkabel mit einem dreipoligen Stecker; Die 240-VAC-Modelle verfügen nicht über einen Stecker.
Spezifikation
Tauchheizung, PTFE-beschichteter Bajonettanschluss, 4 Zoll l beheizter Bereich, 100 Watt, 240 V | |
Leistung (Watt): 100 Watt | |
450 °F |
Stromversorgung (VAC): 240 V | |
232 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Tauchheizung, PTFE-beschichteter Bajonettanschluss > Eintauchtiefe: 152,7mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur