Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Heizmantel-Kit
Ermöglicht das Rühren und Erhitzen eines Rundkolbens durch eine präzise elektronische Steuerung. Electrothermal™ Digi-Mantle Kit liefert eine genaue Messung der Temperatur und des Rührvorgangs.
Marke:  Cole-Parmer™ 36204-15
2986.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778342
  • 4795.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
• Mit ein und demselben OMCA Regler können Heizpatronen unterschiedlicher Leistung geregelt werden, d. h. der Regler kann zwischen verschiedenen Systemen ausgetauscht werden
• Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 100 bis 250 ml
• Das belüftete Gehäuse sorgt für eine sichere Berührung der Außenseite
• Höhere Rührstabilität und Drehzahlen von 100 bis 2000 U/min
• Regler mit Anzeigemenü und Touchpad-Schnittstelle
• Kontrollleuchten für Stromversorgung, Rühr- und Heizbetrieb
• Wird mit einer Stützstange geliefert (HINWEIS: Klemmen sind nicht im Lieferumfang enthalten)
• CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 250 ml
Round Bottom Flasks
25.6 in.
300 mm
Pulverbeschichtetes Aluminium
3.1 kg
11.8 in.
Heizmantel
3.4 to 8.5 oz.
100 bis 250 ml
300 x 300 x 650 mm
650 mm
230 V oder 115 V
100 bis 2000 U/min
6.8 lb.
300 mm
450 °C
842 °F
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Heizmantel-Kit > SHM-250 Series Digi-Mantle Heating Kit; Capacity: 100 to 250 mL (3.4 to 8.5 oz.)