Learn More
Gibberellinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gibberellic acid is used as a plant growth hormone. It is also used to trigger germination in dormant seeds in laboratory and green house settings and to stimulate rapid stem and root growth and induce mitotic division in the leaves of some plants. It also serves in grape growing industry as a hormone to induce the production of larger bundles and bigger grape.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gibberellic acid |
Schmelzpunkt | 222°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Menge | 2 g |
Beilstein | 54346 |
Merck Index | 14,4419 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,isopropyl alcohol,ethanol,acetone and chloroform. |
Optische Drehung | +78° (c=2 in methanol) |
Formelmasse | 346.37 |
Reinheit (%) | 98% |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X01K550 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | 045569.09,045569.04,045569.ME |
U02K017 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 045569.09,045569.04,045569.ME |
Q07I024 | Analysenzertifikat | 23/09/2022 | 045569.09,045569.04,045571.BW,045569.ME |
R03I061 | Analysenzertifikat | 21/05/2022 | 045565.04,045569.04,045565.ME |
L23Z008 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045569.09,045569.04,045571.BW,045569.ME |
Sicherheit und Handhabung
- Gibberellic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Gibberellic acid