Learn More
Gibberellinsäure, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483438
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
It is a plant growth regulating hormone that promotes plant cell growth and elongation. They promote rapid stem and root growth, induce mitotic division and initiate (break dormancy) and increase seed germination rates. They are also involved in processes such as gravitropism, tensioning and floral display. Gibberellin A3 (G1025, G7645) and A4 (G7276) may be used as supplements to plant growth media such as Murashige and Skoog media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pflanzliches Wachstumshormon, das das Wachstum und die Ausdehnung von Pflanzenzellen fördert. Zur Förderung von schnellem Stamm- und Wurzelwachstum, Induktion mitotischer Teilung und Initiierung und Erhöhung von Keimzahlen von Saatgut (Abbruch der Samenruhe). Es ist auch an Prozessen wie dem Gravitropismus, dem Tensioning und dem Floral Display beteiligt. Gibberellin A3 (G1025, G7645) und A4 (G7276) können als Ergänzungsmittel für Pflanzenwachstumsmedien wie Murashige und Skoog verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 20° C5g/l. Löslich in Ethanol: 200 mg/4 ml.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-06-5
Summenformel C19H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.38
MDL-Nummer MFCD00079329
InChI-Schlüssel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC-Name (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-Dihydroxy-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-en-9-carbonsäure
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gibberellic acid
Schmelzpunkt 222°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 54346
Merck Index 14,4419
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 20°C 5g/L. Soluble in Ethanol: 200mg/4ml.
Optische Drehung +78° (c=2 in Methanol)
Formelmasse 346.37
Reinheit (%) ≥90%
Name des Produkts
Gibberellinsäure, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals >