Learn More
gamma-Valerolacton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413128
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
gamma-Valerolacton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413128
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11413128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18872.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It finds it application as a food additive that is used to improve the taste or odor of a food. It is also used as toiletry fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt, der zur Verbesserung des Geschmacks oder Geruchs eines Lebensmittels verwendet wird. Es wird auch als Duftstoff für Toilettenartikel verwendet.
Löslichkeit
Vollständig in Wasser mischbar (9.381e+004 mg/l bei 25 °C (ca.)). Löslich in Alkohol, nicht-flüchtigen Ölen.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-29-2
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.117
MDL-Nummer MFCD00005400
InChI-Schlüssel GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC-Name 5-Methyloxolan-2-on
SMILES CC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Valerolactone
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 1.052
Siedepunkt 207°C to 208°C
Flammpunkt 81°C (178°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.433
Menge 100 g
Beilstein 80420
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water (9.381e+004mg/L @ 25°C (est.)). Soluble in alcohol,fixed oils.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2024 Catalog NumberA18872.14,A18872.36,A18872.22
Chargennummer10232166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog NumberA18872.14,A18872.36,A18872.22
ChargennummerA0450636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA18872.14,A18872.36,A18872.22
Chargennummer10243331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 Catalog NumberA18872.14,A18872.36,A18872.22
Chargennummer10237531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA18872.14,A18872.36,A18872.22
Name des Produkts
gamma-Valerolacton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >