Learn More
Gibberellinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15402377
Zum Warenkorb hinzufügen
Gibberellinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402377
500 mg
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
10 g
Artikelnummer. 15402377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045569.ME
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wachstumshormon für Pflanzen.
Gibberellic acid is used as a plant growth hormone. It is also used to trigger germination in dormant seeds in laboratory and green house settings and to stimulate rapid stem and root growth and induce mitotic division in the leaves of some plants. It also serves in grape growing industry as a hormone to induce the production of larger bundles and bigger grape.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-06-5
Summenformel C19H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.38
MDL-Nummer MFCD00079329
InChI-Schlüssel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC-Name (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-Dihydroxy-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-en-9-carbonsäure
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gibberellic acid
Schmelzpunkt 222°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Beilstein 54346
Merck Index 14,4419
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,isopropyl alcohol,ethanol,acetone and chloroform.
Optische Drehung +78° (c=2 in methanol)
Formelmasse 346.37
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX01K550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number045569.09,045569.04,045569.ME
ChargennummerU02K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number045569.09,045569.04,045569.ME
ChargennummerQ07I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2022 Catalog Number045569.09,045569.04,045571.BW,045569.ME
ChargennummerL23Z008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045569.09,045569.04,045571.BW,045569.ME
ChargennummerN16H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045569.09,045569.04,045571.BW,045569.ME
Name des Produkts
Gibberellinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >