Learn More
Giberrelinsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10449030
Zum Warenkorb hinzufügen
Giberrelinsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449030
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10449030
Marke: Thermo Scientific Acros 119860010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-06-5
Summenformel C19H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.38
MDL-Nummer MFCD00079329
InChI-Schlüssel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC-Name (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-Dihydroxy-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-en-9-carbonsäureMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gibberellic acid
Schmelzpunkt 227.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 3% max. (100°C, 7 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 4454
Spezifischer Drehzustand 82.50 (20.00°C c=10,ethanol)
Spezifische Drehung 82.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20° c). Other solubilities: soluble in aq.sol. of sodium bicarbonate,soluble in methanol,ethanol,acetone and aq. sol.,of sodium acetate,moderately soluble in ethyl acetate- slightly,soluble in ether- insoluble in chl
Formelmasse 346.38
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number119860250,119860010,119860050
ChargennummerA0463782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number119860250,119860010,119860050
ChargennummerA0460340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number119860250,119860010,119860050
ChargennummerA0450230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number119860250,119860010,119860050
ChargennummerA0395107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number119860250,119860010,119860050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gibberellic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gibberellic acid
Name des Produkts
Giberrelinsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >