Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Kit
Aufreinigung von hochwertiger Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut sowie Blut, das in PAXgene und Tempus Röhrchen gesammelt wurde
Marke: Thermo Scientific™ K0871
372.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24340" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das GeneJET™ Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Kit ist für die schnelle und effiziente Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus verschiedenen Vollblutproben konzipiert: Frische, gefrorene oder menschliche Blutproben, die mit kommerziellen Stabilisatoren wie Tempus™ und PAXgene™ stabilisiert wurden.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Kit enthält DNase l für die enzymatische Entfernung genomischer DNA. RNA kann in weniger als 30 Minuten aus Vollblut isoliert werden (einschließlich Zelllyse- und DNase-l-Behandlung).
Besondere Eigenschaften- Vielseitig – kompatibel mit frischem und gefrorenem Blut, Leukozytenfilm sowie Blut, das in PAXgene™ und Tempus™ Röhrchen gesammelt wird
- Bequem – der speziell optimierte Lysepuffer eignet sich zur RNA-Stabilisierung bis zu 48 Stunden
- Effizient – bis zu 4 µg Gesamt-RNA aus 500 µl gesundem menschlichem Blut
- Rein- isoliert intakte Gesamt-RNA frei von RT-qPCR-Inhibitoren
Isolierte Gesamt-RNA kann verwendet werden in:
- RT-PCR
- RT-qPCR
- Northern-Blotting
- Lysepuffer
- Waschpuffer 1 (Konz.)
- Waschpuffer 2 (Konz.)
- DNase l (gefriergetrocknet)
- DNase I Rekonstitutionspuffer
- 2 x DNase I Puffer
- Mangandichlorid-Lösung
- Wasser, nukleasefrei
- GeneJET RNA-Aufreinigungssäulen, vormontiert mit Entnahmeröhrchen
- Entnahmeröhrchen, 2 ml
- Entnahmeröhrchen, 1,5 ml
Spezifikation
2X | |
Zentrifugationssäule | |
30 min. | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
50 Aufreinigungen | |
50 preps |
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C. | |
Zentrifugationssäule | |
Blut | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Nuklease-Schutz-Assays, Nukleinsäuremarkierung, Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung | |
GeneJET | |
Gesamt-RNA |