Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Reaktionsgefäss, Flansch mit Nut
Planflanschgefäße eigenen sich für präprative Arbeiten, bei denen fest und zähflüssige Substanzen auftreten. Ein Arbeiten unter Druck oder Vakuum ist möglich.
Marke:  DWK Life Sciences 243908608
448.89 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10140011
  • 523.00 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.
  • Flansch mit Nut: In die Nut kann ein Dichtring (O-Ring) eingesetzt werden, durch den das Gefäß fest verschlossen wird
  • Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
  • Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum und somit höchste Sicherheit für den Anwender (Sicherheitsanweisungen beachten)
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Gefäße bis einschließlich 1000 ml Fassungsvolumen sind durchgehend zylindrisch, größere Gefäße besitzen eine rundkolbenähnliche Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Max. Druck von 0,5 bar
Borosilikatglas 3.3
1/Packung
Kolbenform
10.000 mL
Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Gefäße haben eine zylindrische Form, ab einer Größe von 2.000 ml flaschenförmig
DN 150
Autoklavierbar
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Reaktionsgefäss, Flansch mit Nut > 10000 ml