Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile
ToughStripe™ Bodenpfeile sind extrem haltbare, gestanzte Bodenmarkierungsformen aus robustem Polyester mit ultrafestem Kleber, die selbst dem Staplerverkehr standhalten.
Marke:  Brady™ 104415
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11727084
  • 153.00 CHF / 1 Packung
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Hoher Glanz
100/Packung
ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
5 in.
129 °F
2 mil
50.8 mm
Arrow
50,8 B x 127,0 mm H
Bodenpfeile
TS-50.80X127.00-514-ARO-YL-100
Polyester
Dauerhafte Gummierung
Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von wichtiger Schutzausrüstung und Ausgängen
127 mm
0 °F
2 in.
-18 °C bis 54 °C
0 °F bis 129 °F
Arrow
Gelb
Name des Produkts
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile > Gelb; 50 X 127 mm (2 x 5 Zoll)